Kluczowe dokumenty
GE28-9505-15
HiScreen SP High Performance
Cytiva 28-9505-15
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9505-15
Parametry
44 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Kolumny 7705 SP HP są wstępnie zapakowane w wysokowydajne nośniki do chromatografii jonowymiennej SP 812 i stanowią część platformy rozwoju procesów dostępnej w firmie Cytiva. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów.
Zastosowanie
Niewielka objętość kolumny wynosząca 4,7 ml i wysokość złoża wynosząca 10 cm sprawiają, że kolumny 7705 są doskonałym narzędziem do optymalizacji metod, sprawdzania parametrów, testowania odporności i wygodnego skalowania. Można zastosować prędkości płynu procesowego, ponieważ wysokość złoża 10 cm zapewnia wystarczający czas przebywania, a wyniki mogą służyć jako podstawa do liniowego skalowania procesu. W razie potrzeby można łatwo połączyć szeregowo dwie kolumny, aby uzyskać wysokość złoża 20 cm. Nośniki wstępnie zapakowane w kolumny 7705 IEX HP są również dostępne w innych formatach i jako opakowania zbiorcze, co umożliwia wykorzystanie tych samych nośników do prac rozwojowych, badań pilotażowych i rutynowej produkcji.
Cechy i korzyści
  • SP 812 High Performance to silny kationowymienny nośnik BioProcess przeznaczony do etapów pośrednich i polerowania w procesach przetwórczych.
  • Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnej optymalizacji rozwoju procesu.
  • Kolumny 7705 o wysokości złoża 10 cm zostały zaprojektowane w celu umożliwienia optymalizacji metody i badania parametrów.
  • Łatwe łączenie szeregowe w celu uzyskania 20 cm wysokości złoża.
  • Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol + 0,2 M octan sodu).
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol, 0,2 M octan sodu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiScreen is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.