Key Documents
GE28-9232-44
MidiSpin Adapter
Cytiva 28-9232-44, pack of 10 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 10 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9232-44
Opis ogólny
Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns.
Adapters are polypropylene rings designed for use with the gravity columns PD MiniTrap G-25, PD MidiTrap G-25, and PD-10 Desalting Columns when the spin protocol is used. MiniSpin Adapter fits PD MiniTrap G-25 columns, MidiSpin Adapter fits PD MidiTrap G-25 columns, and PD-10 Spin Adapter fits PD-10 Desalting Columns.
Cechy i korzyści
  • Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.