Kluczowe dokumenty
GE28-9035-31
TempliPhi Sequence Resolver Kit
Cytiva 28-9035-31, sufficient for 200 reactions
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.55
Formularz
liquid
zastosowanie
sufficient for 200 reactions
Właściwości
hotstart: no
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9035-31
kolor
colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7708 7724 Sequence Resolver Kit wykorzystuje wysoce procesywną, wypierającą nici polimerazę DNA Phi29 i zmodyfikowane nukleotydy do amplifikacji kolistych szablonów do późniejszego sekwencjonowania.
Zestaw może być używany zarówno z małymi (np. plazmidami i M13), jak i dużymi (fosmidami i sztucznymi chromosomami bakteryjnymi [BAC]) kolistymi szablonami. Szablonem wyjściowym do reakcji może być oczyszczone DNA, bulion glicerynowy, płynna hodowla lub kolonie. Przygotowanie reakcji zajmuje mniej niż 20 minut, a po całonocnej inkubacji w temperaturze 10°C jest ona gotowa do bezpośredniego użycia w aplikacjach sekwencjonowania z wybraną chemią sekwencjonowania. Reakcja o objętości dziesięciu mikrolitrów (10 μ) zazwyczaj daje 1 μg DNA w standardowej reakcji nocnej.
Cechy i korzyści
  • Do amplifikacji trudnych szablonów w celu udanego sekwencjonowania DNA.
  • Rozwiązanie najczęstszych problemów z sekwencjonowaniem, takich jak powtórzenia, zatrzymania sekwencjonowania i kompresja za pomocą jednego zestawu.
  • Poprawa sukcesu sekwencjonowania trudnych szablonów z długością odczytu do 820 bp Phred 20.
  • Bezhodowlane przygotowanie z kolonii bakteryjnych, bulionu glicerolowego lub oczyszczonego DNA; oszczędność czasu i odczynników.
  • Łatwy w użyciu zestaw wymaga tylko 20 minut pracy.
  • Amplifikowane DNA może być bezpośrednio użyte w reakcjach sekwencjonowania.
  • 7708 7724 Sequence Resolver Kit zapewnia wyjątkowe wyniki sekwencjonowania z trudnych szablonów, takich jak te o wysokiej zawartości GC i strukturach drugorzędowych.
  • Zestaw rozwiązuje większość zatrzymań sekwencjonowania lub luk, które rutynowo wymykają się innym powszechnie stosowanym metodom wykańczania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać zestaw w temperaturze -70°C. Mieszanina enzymów musi być przechowywana w temperaturze -70°C; wszystkie inne składniki mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Składniki należy rozmrażać na lodzie i utrzymywać w temperaturze 0°C - 4°C podczas pracy z nimi.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
TempliPhi
Na opakowaniu i wkładce do zestawów:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być odsprzedawana ani używana inaczej niż w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,198,543, 5,576,204 i ich odpowiedniki w innych krajach.
Na pojemniku:
Podlega prawom własności Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz amerykański patent nr 5,576,204 i jego odpowiedniki w innych krajach.
TempliPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-9035-314061834084297