GE28-9042-64
illustra™ Blood Mini (50)
Cytiva 28-9042-64
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9042-64
pojemność
60 μg binding capacity
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- For the rapid and reproducible isolation of high-quality genomic DNA from whole blood, buffy coat, bone marrow, and nucleated red blood cells.
- High-quality genomic DNA with a greater proportion of higher molecular weight DNA and less shearing.
- Demonstrated application to various types of whole blood including human, horse, rabbit, rat, and mouse.I
- ncreased ease of use with reduced pipetting volume changes, one centrifugation setting, and color-coded kit components
- Verified in several downstream applications including real-time PCR, endpoint PCR, multiplex PCR, and restriction enzyme digests.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
This page shows Genomic DNA purification using illustra™ genomicPrep Midi Flow Kits from GE Healthcare.
This page shows Genomic DNA purification using illustra™ genomicPrep Mini Spin Kits from GE Healthcare.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology