Kluczowe dokumenty
GE28-9042-65
illustra Blood Mini , 250
Cytiva 28-9042-65
Synonim(y):
Zestaw Blood Mini, Zestaw illustra Blood Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9042-65
pojemność
60 μg binding capacity
Opis ogólny
Zestaw 7708 blood genomicPrep Mini Spin Kit jest przeznaczony do szybkiej ekstrakcji i oczyszczania genomowego DNA (gDNA) o wysokiej masie cząsteczkowej z krwi pełnej, płynu mózgowo-rdzeniowego, szpiku kostnego i jądrzastych krwinek czerwonych.
Zastosowanie
Nadaje się do stosowania w biologii molekularnej, w tym w standardowym, multipleksowym i ilościowym PCR; klonowaniu; haplotypowaniu; trawieniu enzymami restrykcyjnymi; i genotypowaniu.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości ekstrakcja genomowego DNA z krwi z większą proporcją DNA o wyższej masie cząsteczkowej i mniejszym ścinaniem
  • Udowodnione zastosowanie do różnych rodzajów krwi pełnej, w tym ludzkiej, końskiej, króliczej, szczurzej i mysiej.
  • Zwiększona łatwość użycia dzięki ograniczeniu zmian objętości pipetowania, jednemu ustawieniu wirowania i oznaczonym kolorami komponentom zestawu
  • Weryfikacja w kilku dalszych zastosowaniach, w tym w reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), PCR z punktem końcowym, multipleksowej PCR i trawieniu enzymami restrykcyjnymi.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows downstream applications after genomic DNA purification.
Na tej stronie przedstawiono dalsze zastosowania po oczyszczeniu genomowego DNA.
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows Genomic DNA purification using illustra™ genomicPrep Midi Flow Kits from GE Healthcare.
This page shows Genomic DNA purification using illustra™ genomicPrep Mini Spin Kits from GE Healthcare.
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology
Powiązane treści
Genomic DNA Purification from Sample on FTA Elute