Kluczowe dokumenty
GE27-5340-03
AutoSeq G-50
Cytiva 27-5340-03, pack of 1000 columns
Synonim(y):
G-50 AutoSeq, Kolumna AutoSeq G-50, Kolumny G-50
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
opakowanie
pack of 1000 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-5340-03
wielkość cząstki
50-150 μm (dry)
Opis ogólny
Kolumny AutoSeq G-50 są specjalnie zaprojektowane do usuwania fluorescencyjnych barwników-terminatorów z reakcji sekwencjonowania cyklicznego przed analizą na automatycznych sekwenatorach. Skuteczne oczyszczanie DNA jest niezbędne dla uzyskania wysokiej jakości wyników automatycznego sekwencjonowania DNA, ponieważ pozostałości barwników-terminatorów mogą zaciemniać dane. AutoSeq G-50 składa się z kolumn MicroSpin zawierających Sephadex G-50 DNA Grade F, wstępnie wyrównanych w podwójnie destylowanej wodzie. Jest to ważne, ponieważ nawet niewielka ilość soli w tradycyjnych buforach (takich jak bufor TE) może powodować artefakty elektroforetyczne na wrażliwych na sól automatycznych sekwenatorach DNA.
Cechy i korzyści
  • Do szybkiego usuwania nieinkorporowanych barwników fluorescencyjnych z reakcji sekwencjonowania cyklicznego przed automatycznym sekwencjonowaniem DNA.
  • Kolumny są wstępnie zapakowane w Sephadex G-50 DNA Grade F
  • Kolumny są wstępnie wyrównane w podwójnie destylowanej wodzie z dodatkiem 0,05% Kathon CG/ICP Biocide jako środka konserwującego.
  • Gotowe do użycia kolumny umożliwiają aplikację próbki aż do uzyskania oczyszczonego produktu w czasie krótszym niż 4 minuty.
  • 4 minuty
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
AutoSeq is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)