GE27-1860-04
2′-Deoxycytidine 5′-Triphosphate, sodium (dCTP)
Cytiva 27-1860-04, pkg of 250 mg
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Polecane produkty
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 250 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-1860-04
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2′-dezoksycytydyno-5′-trifosforan sodu (dCTP).
Zastosowanie
- Do zastosowań wymagających dNTP o wysokiej czystości, takich jak amplifikacja, sekwencjonowanie dideoksy, znakowanie, mutageneza, synteza cDNA i profilowanie ekspresji.
- DNTP o wysokiej czystości są testowane funkcjonalnie w długich reakcjach PCR* i spełniają lub przekraczają kryteria wysokiej jakości sekwencjonowania z użyciem polimerazy DNA Thermo Sequenase.
- Wysoka czystość: > 98% trifosforanu, potwierdzona analizą chromatograficzną i spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 31P.
- Te dNTP są dostarczane w postaci stałej. Roztwory dNTP o wysokiej czystości można znaleźć w ulepszonej ofercie"7708 Roztwory dNTP".
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)