GE27-0361-01
Ready-to-go™ T4 DNA Ligase
Cytiva 27-0361-01, sufficient for 50 reactions
Synonim(y):
Enzym ligazy DNA T4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.53
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 50 reactions
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-0361-01
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7719 Ligaza DNA T4. Katalizuje tworzenie wiązania fosfodiestrowego między grupą 5′-fosforylową a grupą 3′-hydroksylową dwóch dwuniciowych fragmentów DNA. Do tej reakcji wymagany jest ATP. Ligacja tępo zakończonego DNA jest silnie stymulowana przez glikol polietylenowy.
Zastosowanie
Zastosowania obejmują samo-cyrkulację liniowego DNA przed transformacją, ligację insertu do wektora oraz ligację syntetycznych łączników do tępo zakończonego DNA. Każda wstępnie dozowana, pojedyncza reakcja, stabilna w temperaturze otoczenia probówka zawiera zeszkloną mieszaninę reakcyjną, która po odtworzeniu do końcowej objętości reakcji 20 μL daje roztwór buforu reakcyjnego, ligazy DNA T4 i ATP.
Cechy i korzyści
- Do kowalencyjnego łączenia fragmentów DNA w zaledwie 30 minut.
- Jednodawkowe, stabilne w temperaturze otoczenia mieszaniny reakcyjne.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Ready-To-Go is a trademark of Cytiva
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE27-0361-01 | 4061834073895 |