GE25-6601-24
RTG GenomiPhi™ V3 DNA Amplification Kit, 24 RXN
Cytiva 25-6601-24, sufficient for 24 reactions
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 24 reactions
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-6601-24
dostępność
not available in Japan
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GenomiPhi V3 Ready-To-Go DNA Amplification Kit oferuje wysoce wydajną i reprezentatywną amplifikację całego genomu z wydajnością od 12 do 20 μg z nanogramowych ilości próbki DNA. GenomiPhi V3 Ready-To-Go DNA Amplification Kit jest częścią rodziny produktów polimerazy DNA Phi29 firmy Cytiva. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do amplifikacji całego genomu metodą izotermicznej amplifikacji z przesunięciem nici. Mieszanina reakcyjna jest dostarczana w postaci wstępnie dozowanych, liofilizowanych pojedynczych dawek w paskach po 8 probówek lub na płytkach 96-dołkowych.
Zastosowanie
Do amplifikacji całego genomu za pomocą izotermicznej amplifikacji z przesunięciem nici; typowe dalsze zastosowania to genotypowanie (SNP, STR, tablica CGH) i archiwizacja DNA.
Cechy i korzyści
- Reprezentatywna amplifikacja całego genomu.
- Preformułowane, wstępnie dozowane, liofilizowane ciastka w pojedynczej dawce zapewniają szybką konfigurację reakcji i większą powtarzalność.
- Szybki i prosty protokół przyjazny dla automatyzacji; nie jest wymagany termocykler.
- Wysyłka i przechowywanie w temperaturze pokojowej zapewnia łatwy dostęp i zmniejsza ślad węglowy.
- Daje wysokiej jakości DNA (np. do wysokoprzepustowego genotypowania i archiwizacji DNA).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
GenomiPhi
Na opakowaniu i ulotce:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu:
Zastrzega się prawa własności firmy Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu i ulotce:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu:
Zastrzega się prawa własności firmy Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
GenomiPhi is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)