Kluczowe dokumenty
GE17-6003-75
Immobiline® Drystrip pH 3-11 NL, 13 cm
Cytiva 17-6003-75, pack of 12 strips
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 12 strips
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-6003-75
kolor
Colorless
rozpuszczalność
cold water: soluble (Insoluble in cold and hot water)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Żele 800 DryStrip (paski IPG) są używane do ogniskowania izoelektrycznego (IEF), jako pierwszy wymiar elektroforezy 2D lub jako oddzielna aplikacja.
Zastosowanie
Żele 800 DryStrip są dostępne w czternastu nakładających się zakresach pH i pięciu długościach pasków (7, 11, 13, 18 i 24 cm) i stanowią najbardziej wszechstronny wybór pasków IPG o wąskim, średnim i szerokim zakresie. Pięć 24-centymetrowych pasków IPG o wąskim zakresie pH (1 jednostka pH) zapewnia najwyższą dostępną rozdzielczość i zdolność do ładowania białek, co skutkuje dobrze oddzielonymi plamkami o wysokiej zawartości białka po rozdzieleniu w drugim wymiarze.
Pasek pH 3-11 NL obejmuje większość białek występujących w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych, podczas gdy paski o wąskim zakresie mogą być używane, gdy wymagana jest wyższa rozdzielczość. Gradienty pH na skrajnych końcach skali pH są nieliniowe, aby równomiernie rozprowadzić białka na długości żelu w celu uzyskania maksymalnej rozdzielczości.
800 Żele DryStrip są przed użyciem nawadniane odpowiednim buforem IPG. Próbki mogą być umieszczane bezpośrednio w roztworze nawadniającym w celu wydajnego ładowania rozcieńczonych próbek lub ładowania większych ilości białka. Próbki mogą być również ładowane po nawodnieniu. Separacja w pierwszym wymiarze jest przeprowadzana przy użyciu systemu 5136 IPGphor 3 IEF lub płaskiego systemu Multiphor II.
Cechy i korzyści
  • Maksymalizacja rozdzielczości, obciążalności i powtarzalności ogniskowania izoelektrycznego w pierwszym wymiarze (IEF).
  • Wybierz spośród szerokiej gamy nakładających się żeli 800 DryStrip, które obejmują wąskie (1 jednostka pH), średnie (3-5 jednostek pH) i szerokie (8 jednostek pH) zakresy pH.
  • Wybierz żel 800 DryStrip o szerokim gradiencie pH 3-11 NL do szybkiego i wydajnego badania przesiewowego, aby uzyskać szeroki przegląd całkowitej dystrybucji białek.
  • W przypadku bardziej szczegółowych badań lub stosowania większych ładunków białek, należy wybrać jeden z czterech nowych nakładających się pasków obejmujących zakres pH od 3 do 11.
  • Wyższą rozdzielczość można uzyskać stosując żele DryStrip 800 o wąskim zakresie (1 jednostka pH).
  • Użyj odpowiednich buforów IPG, aby zoptymalizować warunki pracy.
  • Używaj pasków IPG bezpośrednio po ponownym spulchnieniu bez dalszych manipulacji.
  • Paski z kodem kreskowym umożliwiają wygodne śledzenie próbek i partii.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Ettan is a trademark of Cytiva
Immobiline is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes troubleshooting first-dimension isoelectric focusing using MultiPhor™ II Electrophoresis System and Immobiline® DryStrip Kit.
Protokoły
This page describes troubleshooting first-dimension isoelectric focusing with Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System from GE Healthcare.
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.
Powiązane treści
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels