Kluczowe dokumenty
GE17-5186-01
Sigma-Aldrich
SOURCE 15PHE 4.6/100 PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
ligand
phenyl
Materiały
polypropylene column
opakowanie
pkg of 1 ea
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
580 psi
wymiary złoża
4.6 mm × 100 mm
objętość złoża
1.7 mL
kolumna śr. wewn.
4.6 mm
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
śr. rozm. cząst.
15 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
7721 15PHE 4.6/100 PE to wysokowydajna kolumna Tricorn wstępnie zapakowana w 7721 15PHE.
Zastosowanie
Wysoka wydajność 7721 15PHE 4.6/100 PE sprawia, że jest to doskonały wybór do preparatywnego oczyszczania interakcji hydrofobowych w skali laboratoryjnej. Ponadto dłuższa wysokość złoża zapewnia zwiększoną rozdzielczość. Kolumna jest również przydatna do badań optymalizacyjnych podczas skalowania.
Cechy i korzyści
  • Wysoka rozdzielczość separacji przy dużych obciążeniach i wysokich prędkościach fLow.
  • Szeroki zakres selektywności.
  • Powtarzalna jakość.
  • Doskonała skalowalność.
  • Wysoka stabilność chemiczna i fizyczna.
  • Niskie ciśnienie wsteczne.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SOURCE is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-5186-014061838105684