Kluczowe dokumenty
GE17-5072-01
Q Sepharose Xl
Cytiva 17-5072-01, pack of 300 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 300 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5072-01
Matryca
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Q 812 XL to silny wymieniacz anionowy przeznaczony do stosowania na etapach wychwytywania biomolekuł z klarowanych surowców.
Q 812 XL opiera się na wysoce usieciowanej matrycy agarozowej 6%, podobnej do dobrze znanego nośnika Q 812 Fast Flow. Łańcuchy dekstranu są kowalencyjnie połączone z matrycą agarozową i zmodyfikowane czwartorzędowymi amoniowymi (Q) silnymi grupami anionowymiennymi poprzez chemicznie stabilne wiązania eterowe. Stabilna matryca agarozowa i długie, elastyczne łańcuchy dekstranu ze związanymi grupami naładowanymi współpracują ze sobą w celu zwiększenia pojemności ładunkowej przy jednoczesnym umożliwieniu dużych prędkości przepływu.
Dzięki wysokiej pojemności ładunkowej i doskonałej stabilności fizycznej i chemicznej, Q 812 XL nadaje się do etapu wychwytywania w dalszym procesie, który charakteryzuje się dużymi ładunkami surowych próbek.
Jako członek gamy pożywek BioProcess, Q 812 XL spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Wysokie zdolności załadunkowe zapewniają bardziej produktywne wychwytywanie z oczyszczonych surowców.
  • Silny wymieniacz anionowy przeznaczony do etapów wychwytywania
  • Wysoka stabilność chemiczna dla skutecznego czyszczenia CIP/odkażania
  • Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania, co prowadzi do niskiego poziomu zanieczyszczeń pochodzących z komórek gospodarza w puli elucyjnej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers how and when to use Sepharose XL media for purification of proteins.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.