Kluczowe dokumenty
GE17-0947-01
Source 15Q
Cytiva 17-0947-01, pack of 50 mL
Synonim(y):
Żelatyna-Sefaroza 4B, Żywica sefarozowa
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
quaternary ammonium
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 50 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0947-01
Matryca
polystyrene/divinylbenzene
śr. rozm. cząst.
15 μm
wielkość cząstki
15-15 μm
cleaning in place
1-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium. Process-scale quantities are available.)
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
7721 15Q to polimerowy, silny wymieniacz anionowy przeznaczony do etapów polerowania zarówno w zastosowaniach badawczych, jak i przemysłowych.
7721 15Q to syntetyczny, wysokowydajny, preparatywny nośnik chromatograficzny oparty na sztywnej matrycy polimerowej polistyren/diwinylobenzen o wielkości 15 μm. Jest on modyfikowany czwartorzędowymi grupami amoniowymi (Q) o silnym działaniu anionowym. Nośniki 7721 charakteryzują się doskonałymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, umożliwiając wysokie prędkości przepływu i stałą wydajność.
Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości, 7721 15Q nadaje się do etapów polerowania zarówno w zastosowaniach badawczych, jak i przemysłowych.
Dzięki połączeniu wysokich standardów zapewnienia jakości i opatentowanego procesu produkcyjnego, struktura cząstek jest spójna zarówno między kulkami, jak i między partiami.
Jako członek gamy nośników BioProcess, 7721 15Q spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Jednowymiarowe, sztywne kulki o średnicy 15 um zapewniają niskie ciśnienie wsteczne i wysokie natężenie przepływu, co pozwala uzyskać wysoką wydajność.
  • Silny wymieniacz anionowy przeznaczony do oczyszczania białek, peptydów i oligonukleotydów w wysokiej rozdzielczości.
  • Wysoka stabilność chemiczna pozwalająca na szeroki zakres warunków pracy z dobrą odpornością na warunki czyszczenia przy wysokim pH
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
SOURCE is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protokoły
In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.
While ligands contribute significantly to the degree of hydrophobicity of a medium, the matrix can also influence the final selectivity. Chromatography media for hydrophobic interaction are made from porous matrices, chosen for their physical stability, their chemical resistance to stringent cleaning conditions and their low level of non-specific interaction.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.