GE17-0727-20
SOURCE™ 15RPC
Cytiva 17-0727-20, pack of 10 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
matrix surface
Właściwości
autoclavable 20 min at 121°C
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0727-20
Matryca
polystyrene/divinylbenzene
śr. rozm. cząst.
15 μm (monosized)
cleaning in place
1-14
Zakres roboczy
1-12
pojemność
~10 mg binding capacity
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Wysokie standardy zapewnienia jakości w połączeniu z opatentowaną metodą produkcji, struktura cząstek jest spójna zarówno między kulkami, jak i między partiami.
Kontrolowany rozkład wielkości porów i duża powierzchnia właściwa zapewniają doskonałą pojemność dla szerokiej gamy cząsteczek, od małych peptydów i oligonukleotydów po duże białka. Dzięki stabilności w pełnym zakresie pH, 7721 15RPC stanowi silną alternatywę dla matryc RPC opartych na krzemionce.
7721 15RPC jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy pożywek BioProcess, 7721 15RPC spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Jednowymiarowe sztywne kulki 15 μm zapewniają niskie ciśnienie wsteczne i wysokie prędkości przepływu, co pozwala na wysoką wydajność.
- Zaprojektowane do wysokorozdzielczej chromatografii w fazie odwróconej białek, peptydów i oligonukleotydów.
- Wysoka stabilność chemiczna pozwalająca na szeroki zakres warunków pracy z dobrą odpornością na warunki czyszczenia przy wysokim pH.
- Podłoże BioProcess obsługiwane w zastosowaniach przemysłowych.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Poor-quality eluent components can cause a phenomenon referred to as “ghosting”. Trace levels of organic impurities bind to the medium, concentrating during equilibration and sample application. When elution begins, these contaminants appear in the chromatogram as unknown, or “ghost” peaks.
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
Protokoły
In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.