Kluczowe dokumenty
GE17-0200-01
QAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0200-01, pack of 100 g
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
Właściwości
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0200-01
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity
przydatność
none detected for bioprocess medium
Opis ogólny
QAE Sephadex® A-50 is a strong anion exchanger based on the well documented and well proven Sephadex® base matrix.
thyroglobulin (Mr 669 000)- 1.2 mg/ml drained medium), HSA (Mr 68 000)- 80 mg/ml drained medium), α-lactalbumin (Mr 14 300)- 30 mg/ml drained medium)
Zastosowanie
Sephadex® ion exchangers are produced by introducing functional groups onto the cross-linked Dextran matrix. These groups are attached to glucose units in the matrix by stable ether linkages.
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Cechy i korzyści
  • Strong anion exchanger suitable batch techniques.
  • High binding capacities.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (4 to 8, Used Media 20% Ehtanol or 0.01 M NaOH)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.