GE17-0090-10
Sephadex® LH-20
Cytiva 17-0090-10, pack of 25 g
Synonim(y):
Żel sefadeksowy
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
autoclavable 20 min at 121°C
opakowanie
pack of 25 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0090-10
Matryca
hydroxypropylated, cross-linked dextran
wielkość cząstki
163 μm (in methanol max.)
18-111 μm (dry)
27 μm (In Methanol Min.)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-13
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Zaprojektowany do użytku w polarnych rozpuszczalnikach organicznych i mieszaninach rozpuszczalników wodnych
- Doskonały do frakcjonowania lipidów, hormonów, witamin i innych małych biomolekuł.
- Przydatny zarówno w skali analitycznej, jak i przemysłowej do przygotowywania blisko spokrewnionych gatunków molekularnych.
- 811 LH-20 jest wykonany z hydroksypropylowanych kulek dekstranowych, które zostały usieciowane w celu uzyskania sieci polisacharydowej.
- Wysoka selektywność chromatograficzna dzięki podwójnej hydrofilowej i lipofilowej naturze matrycy.
- Doskonała powtarzalność między partiami
- 811 LH-20 jest wykonany z hydroksypropylowanych kulek dekstranowych, które zostały usieciowane w celu uzyskania sieci polisacharydowej.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex LH-20 column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media of polysaccharide network made from cross-linked hydroxypropylated dextran beads.