GE17-0020-01
Sephadex® G-15
Cytiva 17-0020-01, pack of 100 g
Synonim(y):
Żel sefadeksowy
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0020-01
Parametry
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
60-180 μm (wet)
Zakres roboczy
2-13
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Szybko odsala, usuwa zanieczyszczenia i przenosi do nowego buforu w jednym kroku.
- Nadaje się do wymiany buforu i oczyszczania próbek biologicznych, na przykład peptydów, małych białek i oligosacharydów o masie cząsteczkowej większej niż 1500.
- Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak sole, barwniki i etykiety radioaktywne
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.