GE17-5073-01
SP Sepharose™ XL
Cytiva 17-5073-01, pack of 300 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
okres trwałości
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
opakowanie
pack of 300 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5073-01
macierz
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
3-14
working range
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
With its high loading capacities and excellent physical and chemical stability, SP Sepharose™ XL is suitable for the capture stage of a downstream process, which is characterised by large loads of crude samples.
As member of the BioProcess media range, SP Sepharose™ XL meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Cechy i korzyści
- High loading capacities give more productive capture from clarified feedstocks.
- Strong cation exchanger designed for capture steps
- High chemical stability for effective CIP/sanitization
- The hydrophilic nature of the base matrix ensures Low levels of non-specific binding leading to Low levels of host cell-derived impurities in the elution pool.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Produkty
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
Ta strona obejmuje szczegółowe aspekty każdego kroku w separacji IEX w celu poprawy rozdzielczości i ogólnej wydajności.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protokoły
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.