Kluczowe dokumenty
GE10600048
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600048
arkusz szer. × dł.
200 mm × 200 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
Zastosowanie
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania (162-180 µg IgG/cm2).
  • Odpowiednia dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • Nieobsługiwana, w 100% czysta membrana nitrocelulozowa do użytku ze wszystkimi systemami ECL Western blotting i aplikacjami do blottingu białek.
  • Dostępne w popularnych rozmiarach do zastosowań laboratoryjnych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)