GE10600032
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 300 mm × 600 mm, pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600032
arkusz szer. × dł.
300 mm × 600 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Membrany nitrocelulozowe o wielkości porów 0,2 µm, niskim tle i doskonałym stosunku sygnału do szumu dla protokołów Western blot. Membrany nitrocelulozowe Amersham Protran oferują doskonałą czułość, rozdzielczość i niskie tło, szczególnie w połączeniu z odczynnikami do wykrywania Western blot Amersham ECL, Amersham ECL Prime lub Amersham ECL Select.
Zastosowanie
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu, bez konieczności stosowania rygorystycznych warunków płukania.
- Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji Western blot
- Ryzyko "przedmuchania" zmniejszone dzięki wysokiej zdolności wiązania małych białek (< Mr 20 000)
- Zoptymalizowany do detekcji chemiluminescencyjnej i fluorescencyjnej
- Długi okres trwałości białek związanych z membraną transferową
- Dostępne w popularnych rozmiarach do aplikacji transferu Western blot
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)