GE10463043
Protein Prep Syringe filter for ÄKTA®
diam. (30 mm), pore size 0.2 μm, regenerated cellulose, pack of 150 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
regenerated cellulose
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 150 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10463043
Cytiva
Średnica
(30 mm)
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Filtr strzykawkowy Protein Prep zawierający membranę z regenerowanej celulozy jest optymalnym wyborem do filtracji przed chromatografią w systemach 6259.
Filtry strzykawkowe Protein Prep do systemów 6259 są przeznaczone do optymalnego przygotowania próbek białek przed chromatografią. Wysoka wydajność oczyszczania białek i dokładna analiza białek zależą od jakości próbki wprowadzanej do kolumny chromatograficznej. Filtr strzykawkowy Protein Prep został zaprojektowany specjalnie w celu optymalizacji tych wyników.
- Zoptymalizowany do przygotowania próbek przed chromatografią w systemach oczyszczania białek 6259
- Hydrofilowa membrana wykonana z regenerowanej celulozy wykazuje niskie wiązanie białek w celu zachowania próbki.
- Certyfikat dla każdej partii potwierdzający niski poziom substancji ekstrahowalnych, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócać pracę.
- Wykazano, że filtracja próbek przed przebiegiem zmniejsza ilość cząstek stałych degradujących kolumnę
Filtry strzykawkowe Protein Prep do systemów 6259 są przeznaczone do optymalnego przygotowania próbek białek przed chromatografią. Wysoka wydajność oczyszczania białek i dokładna analiza białek zależą od jakości próbki wprowadzanej do kolumny chromatograficznej. Filtr strzykawkowy Protein Prep został zaprojektowany specjalnie w celu optymalizacji tych wyników.
Cechy i korzyści
- Zoptymalizowana do przygotowania próbek przed chromatografią w systemach AKTA
- Hydrofilowa membrana wykonana z regenerowanej celulozy wykazuje niskie wiązanie białek w celu zachowania próbki
- Certyfikat dla każdej partii, potwierdzający niski poziom substancji ekstrahowalnych, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócać pracę.
- Wykazano, że filtracja próbek przed przebiegiem zmniejsza ilość cząstek stałych degradujących kolumnę
- Dostępne w średnicach filtra strzykawkowego 13 mm i 30 mm
Informacje prawne
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)