Kluczowe dokumenty
GBL505103
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side, Plain glass
Synonim(y):
mikromacierze białkowe, szkiełka nitrocelulozowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
Właściwości
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side
Plain glass
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 505103
dł. × szer. × grubość
25 mm × 75 mm × 1 mm
Opis ogólny
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informacje prawne
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL505103-20EA