Kluczowe dokumenty
G1670
Sigma-Aldrich
Anti-Glutamate Receptor 4, Metabotropic antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-mGluR4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in Japan
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3 μg/mL using human neurons, cortex
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM4(2914)
mouse ... Grm4(268934)
rat ... Grm4(24417)
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowej zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego metabotropowego receptora glutaminianu 4, skoniugowany z KLH. Peptyd immunizujący ma 100% homologii z genem szczura i 89% homologii z genem myszy.
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Glutamate Receptor 4, Metabotropic jest odpowiednie do immunohistochemii (utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie skrawki) w stężeniu 3 μg / ml przy użyciu ludzkich neuronów, kory mózgowej.
Działania biochem./fizjol.
Glutaminian, neuroprzekaźnik pobudzający, bierze udział w szybkiej pobudzającej transmisji synaptycznej. Działa na kanały receptorowe bramkowane ligandami, określane jako receptory NMDA, AMPA i kainianowe. Forma metabotropowa składa się z ośmiu podtypów (mGluR1-8) podzielonych na trzy grupy (I-III). Grupa I wiąże się z fosfolipazą C i wewnątrzkomórkową mobilizacją wapnia, podczas gdy zarówno grupa II, jak i III hamują cyklazę adenylową. Receptory metabotropowe mają pewien potencjał terapeutyczny. Receptory grupy I są związane z uszkodzeniem neuronów po niedokrwieniu, a antagoniści grupy I wydają się mieć działanie neuroprotekcyjne.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.01% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Spooren et al.
Behavioural pharmacology, 14(4), 257-277 (2003-07-03)
Following the molecular cloning in the early 1990s of the metabotropic glutamate receptors (mGlu1-8), research that focused on the physiology, pharmacology and function of these receptors revealed their potential role in CNS disorders. Numerous psychiatric and neurological dis-orders are indeed
Domenico E Pellegrini-Giampietro
Trends in pharmacological sciences, 24(9), 461-470 (2003-09-12)
Metabotropic glutamate receptors of the mGlu(1) and mGlu(5) subtypes exhibit a high degree of sequence homology and are both coupled to phospholipase C and intracellular Ca(2+) mobilization. However, functional differences have been detected for these receptor subtypes when they are
Thomas Knöpfel et al.
Cerebellum (London, England), 1(1), 19-26 (2003-07-26)
Metabotropic glutamate receptors (mGluRs) are a family of proteins that have seven transmembrane segments and that couple to G proteins. They differ from ionotropic glutamate receptors in that they do not form ion channels but instead affect intracellular chemical messenger
J P Pin et al.
Neuropharmacology, 34(1), 1-26 (1995-01-01)
Glutamate is the main excitatory neurotransmitter in the brain. For many years it has been considered to act only on ligand-gated receptor channels--termed NMDA, AMPA and kainate receptors--involved in the fast excitatory synaptic transmission. Recently, glutamate has been shown to
Peter J Flor et al.
Advances in experimental medicine and biology, 513, 197-223 (2003-02-11)
Metabotropic glutamate receptors form a family of currently eight subtypes (mGluR1-8), subdivided into three groups (I-III). Activation of group-II (mGluR2 and -3) or group-III metabotropic glutamate receptors (mGluR4, -6, -7 and -8) has been established to be neuroprotective in vitro