EPM1334-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ S41i Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 3 clamps installed
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
3 x 2.8 L Fernbach flasks
comes complete with 3 clamps installed
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1334-9926 (Global)
dł. × szerokość
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG