Kluczowe dokumenty
EPM1334-9920
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
universal, interchangable
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Właściwości
universal, interchangable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1334-9920 (Global)
dł. × szerokość
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG