Key Documents
EPM1324-9910
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Materiały
aluminum
Właściwości
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
non-Interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1324-9910 (NA)
rozmiar
76 cm × 46 cm
pojemność
(6 x 2.8 L Fernback flasks)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG