EPM1289-0700
Eppendorf® Microplate Rack
stack three deepwell or nine standard plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
Polecane produkty
Właściwości
Holds 3 x deepwell plates
Holds 9 x plates
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1289-0700 (Global)
Opis ogólny
Stojaki na mikropłytki do wytrząsarek inkubacyjnych Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)