EPM1282-9925
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum (heavy duty)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Materiały
aluminum (heavy duty)
Właściwości
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1282-9925 (Global)
pojemność
(15 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platformy pasujące do wytrząsarek inkubacyjnych Eppendorf New Brunswick 44 i 44 R.
Wytrzymała platforma do wytrząsarek inkubacyjnych Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R do mocowania kolb Erlenmeyera o pojemności 15 x 1 l w dedykowanych, niewymiennych zaciskach.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)