Kluczowe dokumenty
EPM1191-9912
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, (marine plywood unless otherwise noted), interchangeable
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
(marine plywood unless otherwise noted)
Właściwości
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1191-9912 (Global)
rozmiar
76 cm × 46 cm
pojemność
(96 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platformy zaprojektowane do użytku z wytrząsarkami Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R.
Cechy i korzyści
  • Wydajność 96 kolb Erlenmeyera o pojemności 125 ml
  • Zaprojektowane tak, aby pasowały do kolb Eppendorf Innova 2300/43/43R i Excella E10/E25/E25R.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)