Kluczowe dokumenty
EPK0641-3000
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 28 x 53 mm/ 2 in boxes, (4 x 7) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
aluminum
Właściwości
(4 x 7) configuration
Holds 28 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® K0641-3000 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
560 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG