Kluczowe dokumenty
EPF740520025
632 10296 F740hi
capacity 740 L, touchscreen interface, cooling, 3, AC/DC input 120 - 208 V, 60 Hz
Synonim(y):
10296 F740hi, 10296 Zamrażarka F740hi-ULT
About This Item
Kod UNSPSC:
41103034
Właściwości
cooling 3
touchscreen interface
pojemność
740 L
Opis ogólny
Seria Eppendorf CryoCube F740 jest jednym z najnowszych dodatków do rodziny zamrażarek niskotemperaturowych Eppendorf (zwanych również zamrażarkami niskotemperaturowymi, -80C). Seria zamrażarek niskotemperaturowych CryoCube F740 łączy w sobie tradycyjnie wysoką jakość naszych poprzednich zamrażarek niskotemperaturowych z większą pojemnością, aby bezpiecznie przechowywać więcej próbek przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii. Dzięki zastosowaniu koncepcji PhysioCare Concept, zamrażarka CryoCube F740 jest lżejsza i wygodniejsza w użyciu, wspiera ergonomię w miejscu pracy i umożliwia optymalny przepływ pracy w laboratorium.
Informacje prawne
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)