EPF571200035
632 10296 F570n
capacity (570 L), classic interface, cooling, 5, AC/DC input 115 V, 60 Hz
Synonim(y):
10296 F570n, 10296 Zamrażarka F570n-ULT, 632 10296 Zamrażarka F570n-ULT
About This Item
Kod UNSPSC:
41103034
Polecane produkty
Właściwości
cooling 5
classic interface
pojemność
capacity (570 L)
Informacje prawne
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EPF571200035-1EA | 4065268074114 |