Kluczowe dokumenty
EPAG2-10
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
aluminum
Właściwości
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® AG2-10 (Global)
dł. × szerokość
76 cm × 46 cm
pojemność
(60 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)