Kluczowe dokumenty
EP951020362
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
semi skirted, size 250 μL, blue, pkg of 25 ea
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
semi skirted
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951020362
metody
PCR: suitable
rozmiar
250 μL
96 well
kolor
blue
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Płytki do PCR Eppendorf 10328 zapewniają niezawodność i pewność w każdym teście reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Płytki te gwarantują czystość, sztywność, kolor i różne przyjazne dla użytkownika funkcje, upraszczając codzienną pracę i zwiększając wygodę.
Wybierz płytki do PCR Eppendorf twin.tec, aby za każdym razem uzyskiwać wiarygodne wyniki PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, stabilność, różne kolory i inne proste, inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę. Stabilna ramka z poliwęglanu doskonale nadaje się do zautomatyzowanych i wysokowydajnych procesów, a różne kolory pozwalają szybko uporządkować poszczególne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
Eppendorf 10328 PCR Plates 96 był używany w:
  • emulsyjnej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR)
  • genotypowanie pojedynczych komórek w testach in vitro
  • cytometrii przepływowej testu in vitro z pojedynczą komórką do ekstrakcji genomowego DNA
  • cyfrowej reakcji PCR w kropli (ddPCR) do generowania kropli
PCR
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowane z cienkościennymi studzienkami z polipropylenu, które sprzyjają doskonałemu przenoszeniu ciepła do próbki.
  • Płytki mają mocne poliwęglanowe ramy zapewniające trwałość i sztywność.
  • Podniesione brzegi dołków ułatwiają doskonałe uszczelnienie, skutecznie minimalizując możliwość zanieczyszczenia krzyżowego.
  • Wszystkie materiały eksploatacyjne do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) są wykonane z tworzyw sztucznych o wysokiej czystości i są "PCR clean". Są one testowane partiami i certyfikowane jako wolne od szeregu typowych zanieczyszczeń PCR, w tym DNA, DNAzy, RNAzy i inhibitorów PCR.
  • Pasują do większości termocyklerów Maksymalna objętość dołka 250 µL (w przypadku stosowania z paskami z pokrywką)
  • Lepsza tolerancja między dołkami
  • Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie)
  • Idealne do ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym
  • Matryca10349 dla szybszej identyfikacji próbek i mniejszej liczby błędów pipetowania
  • Maximum recovery rates for improved assay results
  • Available with barcode (upon request)
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
  • OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)