Key Documents
EP951010049
Eppendorf® Rotor Accessories
work tray frame, for 96 x 0.2 mL PCR tubes, pack of 5
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
Holds 0.2 mL tubes
for 96 x 0.2 mL PCR tubes
opakowanie
pack of 5
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951010049 (US)
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor A-2-VC
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG