Key Documents
EP6001040010
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 38 x MTP (18 mm), (38 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(38 x 1) configuration
Holds 38 x MTP (18 mm)
max. MTP number per rack: 38 (38 x 1)
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001040010 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
133 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 766 mm (30.2 in.)
pojemność
(max box size (mm): 86 x 128)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova C580 (max. 352 MTP), Innova C760 (max. 440 MTP)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG