EP5948000460
Eppendorf® Centrifuge 5920 R G
AC/DC input 230 V AC, UK plug, incl. rotor S-4x-1000, plate/tube buckets and adapter 15/50 mL conical tubes
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
refrigerated
to hold 4 plate/tube buckets
to hold 40 50 mL conical tubes
to hold 88 15 mL conical tubes
incl. rotor S-4x-1000, plate/tube buckets and adapter 15/50 mL conical tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5948000460 (EU)
Parametry
temp. range at -11-40 °C
13700 rpm
21194 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Rotory z koszem obrotowym i adaptery umożliwiają stosowanie probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml.
- Opcje rotorów płytkowych do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR lub Deepwell
- Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 50 ml
- Wysoka prędkość wirowania do 21,194 × g (13 700 obr./min)
- Aerozoloszczelne zakrętki i pokrywki Eppendorf QuickLock umożliwiają szybkie i ergonomiczne zamykanie pokrywek
- Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
- Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
- Zakres temperatur od -11 °C do 40 °C
- Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia
- Funkcja FastTemp pro umożliwia automatyczne wstępne chłodzenie w oparciu o zaprogramowany czas i datę
- Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
- Wyłączenie ECO włącza się po 8 godzinach (z możliwością regulacji) nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
- Technologia dynamicznego sterowania sprężarką (DCC) zapewniająca precyzyjną wydajność chłodzenia
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)