Kluczowe dokumenty
EP5948000131
Eppendorf® Centrifuge 5920R
refrigerated, without rotor, keypad, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz, US 3-pin plug (US)
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CSA approved
keypad
refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5948000131 (NA)
Parametry
-11-40 °C temp. range
200-13,700 rpm speed
21,194 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
74 cm × 71 cm × 40 cm
masa
139 kg
Opis ogólny
Wirówka 5920 R zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność w bardzo kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji. Ma podobne wymiary jak konkurencyjne chłodzone modele o pojemności 3 litrów, a mimo to oferuje doskonałą pojemność do 4 × 1000 ml, dzięki czemu jest idealnym urządzeniem do zastosowań o wysokiej wydajności. Jest wyposażony w wydajny, najnowocześniejszy system chłodzenia z zaawansowanym zarządzaniem temperaturą, który zapewnia bezpieczeństwo próbek.
Uniwersalne pojemniki na probówki i płytki
Zarówno Rotor S-4x1000 z pojemnikami o dużej pojemności, jak i Rotor S-4xUniversal-Large umożliwiają stosowanie zarówno probówek, jak i płytek w tym samym pojemniku.
Zalety
  • Oszczędność czasu: Brak konieczności wymiany kubełków
  • Oszczędność kosztów: Brak konieczności stosowania oddzielnych kubełków na płytki
  • Oszczędność miejsca: Brak konieczności przechowywania różnych kubełków
Zaawansowany system operacyjny
  • Centrifuge 5920 R jest wyposażona w nowoczesny system operacyjny o wyjątkowej funkcjonalności
  • Wielojęzyczne menu obsługi z dużym podświetlanym wyświetlaczem
  • Możliwość zapisania do 99 programów zdefiniowanych przez użytkownika
  • 5 przycisków programów dla łatwego dostępu do programów rutynowych
  • Funkcja10334 do automatycznego wstępnego chłodzenia w oparciu o zaprogramowany czas i datę
Cechy i korzyści
  • Rotory z wiadrem obrotowym i adaptery umożliwiają stosowanie probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml.
  • Opcje rotorów płytkowych do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR lub Deepwell
  • Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 250 ml
  • Wysoka prędkość wirowania do 21 194 × g (13 700 obr./min)
  • Aerozoloszczelne pokrywki 10316 umożliwiają szybkie i ergonomiczne zamykanie pokrywek
  • Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
  • Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
  • Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
  • Zakres temperatur od -11 do 40 st. C
  • Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia
  • Funkcja10334 umożliwia automatyczne wstępne chłodzenie w oparciu o zaprogramowany czas i datę
  • Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
  • Wyłączenie ECO włącza się po 8 godzinach (regulowane) nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
  • Technologia dynamicznego sterowania sprężarką (DCC) zapewniająca precyzyjną wydajność chłodzenia
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
FastTemp pro is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)