Kluczowe dokumenty
EP5920738003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 37 x 5.5 - 12 mL tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
round bottom
Właściwości
capacity 37 x 5.5 - 12 mL tubes
Holds 5.5 - 12 mL tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920738003 (Global)
Parametry
4,120 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
16 mm
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z dużym rotorem Eppendorf S-4x Universal.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)