Kluczowe dokumenty
EP5910714009
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 175-225 ml bottle, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 175 - 225 mL tubes
for 175-225 ml bottle
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910714009
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 400 mL round bucket
Opis ogólny
Adapter do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x400.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)