Key Documents
EP5820774002
Eppendorf® Steel Sleeves
for rotor F-35-48-17, F-48x15, set of 24 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 15 mL tubes
for rotor F-35-48-17, F-48x15
opakowanie
set of 24 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820774002
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with F-48x15
for use with Rotor F-35-48-17
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG