Kluczowe dokumenty
EP5810724007
Eppendorf® Aerosol-tight lid
for 500 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
for 500 mL rectangular bucket
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810724007
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5810 R
for use with 5810
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)