EP5406000518
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
rotory knob control, with rotor FA-24x2, AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated
to hold 24 X 2 Ml TUBES
rotory knob control, with rotor FA-24x2
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5406000518
Parametry
-10°-40 ° °C temp. range
15,060 rpm speed
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Wyjątkowe funkcje oprogramowania (np. regulowane rampy przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programów (tylko Centrifuge 5425), krótkie funkcje bez ciągłego naciskania przycisku)
Rozszerzony program rotora (np. rotor 5,0 ml do pasków PCR) np. rotor 5,0 mL, rotor wahadłowy do pasków PCR)
Konstrukcja10348 zapewnia cichą pracę, nawet bez pokrywy rotora
Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
Maks. pojemność rotora: 10 × naczynia 5,0 mL
Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)