Kluczowe dokumenty
EP5405000719
Eppendorf® Centrifuge 5425 G
Knob,w/o Rotor, AC/DC input 230 V
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
wejście AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Właściwości
CE compliant
Knob,w/o Rotor
producent / nazwa handlowa
5405000719
Eppendorf® 5405000719
Eppendorf®
Parametry
15060 rpm
21300 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Wirówka ta została zaprojektowana z myślą o wyjątkowo cichej pracy. Krótkie przebiegi do 12 minut są bardzo ciche i wynoszą średnio 45 dB(A). Wystarcza to do wirowania większości rutynowo używanych zestawów do oczyszczania DNA/RNA. Podczas dłuższych przebiegów wentylator chłodzący pracuje z pełną wydajnością, aby rozproszyć ciepło przez pozostałą część przebiegu.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany z myślą o standardowych zastosowaniach. Działa jako niezawodny partner, zwłaszcza dla użytkowników o wysokiej wydajności, oczekujących najwyższego poziomu komfortu ergonomicznego i zapewnia dużą elastyczność dzięki 6 opcjom wirników
  • Cicha mikrowirówka zapewniająca bezstresową pracę.
  • Aerozoloszczelne pokrywy Eppendorf QuickLock zapewniają prostą i bezpieczną obsługę.
  • Znakomite funkcje oprogramowania (np. 10 ramp przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programów, krótka funkcja bez ciągłego naciskania przycisku).
  • Rozszerzony program rotora (np. rotor 5,0 ml, rotor z wiadrem wahadłowym do pasków PCR).
  • Konstrukcja OptiBowl zapewnia cichą pracę, nawet bez pokrywy rotora.
  • Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę.
  • Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu pracy - zapobiega nagrzewaniu się próbek i umożliwia łatwy dostęp do nich.
  • Maks. pojemność rotora: 10 × 5,0 ml naczyń
  • Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
  • Szybsze przyspieszanie i zwalnianie (10 ramp przyspieszania i hamowania).
  • Niewielka powierzchnia zajmująca tylko tyle miejsca w laboratorium, ile potrzeba.
  • Niższa wysokość załadunku umożliwiająca wygodne wkładanie rotora i/lub próbek.
  • Komora rotora wykonana ze stali nierdzewnej.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)