Kluczowe dokumenty
EP5405000441
Eppendorf® Centrifuge 5425
knob control, with Rotor FA-24x2 including aerosol-tight QuickLock lid, AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
Wirówka 5425, laboratorium wirówek, mikrowirówka, wirówka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CSA approved
to hold 24 1.5/2.0 mL tubes
with Rotor FA-24x2 including aerosol-tight QuickLock lid
knob control
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5405000441
Parametry
15060 rpm speed (Max Speed )
metody
centrifugation: suitable
pojemność
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szyba monitorująca wirówki służy jako pomoc wizualna do sprawdzania prędkości wirnika lub zatrzymywania wirnika za pomocą stroboskopu. Dodatkowo panel sterowania zawiera wyświetlacz i przyciski ułatwiające obsługę wirówki.
Wirówka 5425 jest nowym standardem laboratoryjnym z 24-miejscową pojemnością i prędkością do 21, 330 x G. Skupiając się na standardowych zastosowaniach, jest niezbędnym elementem wyposażenia nowoczesnych laboratoriów zapewniającym optymalną separację. Wirówka 5425 jest niezawodnym partnerem, szczególnie dla użytkowników o wysokiej wydajności, którzy oczekują najwyższego poziomu komfortu ergonomicznego i zapewniają dużą elastyczność dzięki 6 opcjom wirników.
Zastosowanie
632 Centrifuge 5425 została użyta do odwirowania kultury bakteryjnej w celu osuszenia komórek bakteryjnych.
Cechy i korzyści
  • Panel sterowania z pokrętłem do łatwej regulacji parametrów
  • Wyposażony w rotor FA-24x2 z aerozoloszczelną pokrywą QuickLock
  • Bez chłodzenia
  • 120 V, 50-60 Hz
  • Posiada główny włącznik/wyłącznik zasilania do włączania i wyłączania wirówki
  • Osiąga maksymalną prędkość 21 300 × g lub 15 060 obr.
  • Zawiera 3 przyciski programowe do łatwego wyboru ustawień zdefiniowanych przez użytkownika
  • Oferuje ponad dziesięć różnych ramp przyspieszania i hamowania dla precyzyjnej kontroli
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)