Kluczowe dokumenty
EP5305000703
Eppendorf® Concentrator Plus
complete system, integrated vacuum pump, external device junction, without rotor, AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
CE compliant
CSA approved
to hold 144 × 0.5 mL tubes OR 96 × 1.5/2 mL OR 6 × 50 mL conical tubes OR 2 × microplate/PCR plates
complete system, integrated vacuum pump, external device junction, without rotor
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5305000703 (EU)
Parametry
ambient
1400 rpm speed
30 °C temp. range (45 °C) at 60 °C
szer. × śr. × wys.
33 cm × 58 cm × 29 cm
masa
31.5 kg
Opis ogólny
Koncentrator plus, kompletny system ze zintegrowaną membranową pompą próżniową, przyłącze, np. do suszarki żelowej bez wirnika, 230 V/50-60 Hz
Zastosowanie
wirowanie, koncentracja
Cechy i korzyści
  • Dostępny w 3 konfiguracjach Wyjątkowo cicha praca <50 dB(A)
  • Odporna na chemikalia, bezobsługowa pompa membranowa PTFE eliminuje potrzebę wymiany oleju w pompie
  • Niewielkie rozmiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
  • Szeroka gama 15 różnych opcji rotorów do probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml, mikropłytek i płytek PCR
  • Bezsilnikowy napęd indukcyjny i odporna na chemikalia komora ze stali nierdzewnej zapewniają bezawaryjną pracę
  • Możliwość połączenia z większością dostępnych na rynku zimnych pułapek do użytku z oparami
  • Powlekana pokrywa o doskonałej odporności chemicznej
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)