Kluczowe dokumenty
EP4966504000
Telescoping aspirating tube for Eppendorf® Varispenser® 2 / 2x
adjustable, L 125-240 mm, for 2/5/10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
Właściwości
adjustable
for 2/5/10 mL
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4966504000
Długość
125-240 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG