Kluczowe dokumenty
EP4925000049
Eppendorf® Reference® 2 G
single-channel, fixed, volume (10 μL), medium gray
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
single-channel, fixed
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4925000049
pojemność
(10 μL)
kolor
medium gray
Opis ogólny
Niezwykła precyzja i dokładność - pipeta premium Eppendorf
Oprócz ulepszonej ergonomii, projekt koncentruje się na zapewnieniu możliwie najdokładniejszych wyników, optymalnego bezpieczeństwa użytkownika, niezawodności i solidności zapewniającej długą żywotność. Innowacyjna obsługa za pomocą jednego przycisku jest nie tylko szybka i łatwa, ale także umożliwia aktywną redukcję aerozolu1), chroniąc w ten sposób użytkownika, próbkę i pipetę. Wytrzymały uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej chroni pipetę przed uderzeniami, a w połączeniu ze sprężynowymi zderzakami pipeta Reference 2 prawdopodobnie pozostanie skalibrowana nawet po upadku. Ten wysoki poziom bezpieczeństwa sprawia, że Reference 2 idealnie nadaje się do użytku z cennymi cieczami lub w każdym zastosowaniu wymagającym wyjątkowo wysokiego poziomu dokładności. Gdy nie ma kompromisów w zakresie jakości i powtarzalności, Eppendorf Reference 2 jest idealnym urządzeniem do takich zastosowań.
Obsługa jednym przyciskiem
  • Niższe siły robocze podczas aspiracji/dozowania/wysuwania końcówki ograniczają obciążenie użytkownika.
  • Umożliwia użytkownikom szybsze wykonywanie zadań pipetowania, ponieważ nie trzeba przesuwać kciuka z boku na bok w celu wyrzucenia końcówek.
  • Możliwość wyrzucenia końcówki bezpośrednio po dozowaniu znacznie ogranicza zanieczyszczenie pipety aerozolem.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)