Kluczowe dokumenty
EP4861000015
Eppendorf® Xplorer® Single-Channel Pipettor
volume 0.5-10 μL, multifunction rocker switch, medium gray, for use with for pipette tips 20 mL
Synonim(y):
Pipeta Eppendorf Xplorer
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, universal plug set
Właściwości
adjustable
electronic
multifunction rocker switch
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4861000015
pojemność
0.5-10 μL
kolor
medium gray
kompatybilność
for use with for pipette tips 20 mL
Opis ogólny
  • Wielofunkcyjny przełącznik z funkcjami góra to góra i dół to dół
  • Pokrętło wyboru do szybkiego i łatwego wyboru funkcji
  • Czytelny kolorowy wyświetlacz bez podmenu, ustawiony pod ergonomicznym kątem, zapewniający optymalną czytelność w każdej pozycji
  • Sprężynowy stożek końcówki do wszystkich pipet o pojemności do 1000 μL zapewniający minimalne siły mocowania końcówki pomaga zmniejszyć naprężenia
  • Wydajny akumulator zapewniający do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania
  • Oddzielne gniazdo zasilania: Praca może być kontynuowana podczas ładowania
  • Dostosowanie do warunków zewnętrznych (np. wysokość geograficzna, ciecze o dużej gęstości)
  • Dolna część pipety może być sterylizowana w autoklawie w celu zapewnienia odkażania
  • Sprężynowy stożek końcówki (nie dla wielokanałowej pipety 1200 μL)
  • Tylko Xplorer plus: Indywidualne programowanie, stałe ustawienia objętości, ochrona hasłem, włącznik/wyłącznik, dodatkowe aplikacje, wyświetlanie interwałów serwisowych
Cechy i korzyści
  • Zapewnienie wyników, na których można polegać: Dokładność i precyzja niezmiennie w granicach normy ISO 8655
  • Zawsze istnieje możliwość pracy z końcówkami innych producentów: Skalibrowane do użytku z końcówkami do pipet epT.I.P.S.® (384), ale wyposażone w uniwersalny system stożków.
  • Niewspółosiowe końcówki pipet lub końcówki, które spadają lub nie są prawidłowo wyrzucane, należą już do przeszłości: Sprężynowe stożki końcówek1 umożliwiają łatwe mocowanie końcówek, a technologia SOFT eject2 zmniejsza siły wyrzucania końcówek nawet o 50%.
  • Dzięki temu praca w laboratorium jest bezpieczniejsza, a próbki są wolne od zanieczyszczeń: Nasze pipety wielokanałowe są łatwe i szybkie w demontażu oraz zawsze autoklawowalne3.
  • Zbudowane z myślą o trwałości i długiej pracy w laboratorium: Najwyższej jakości materiały i odporność na promieniowanie UV to podstawowe cechy naszych pipet.
  • Wspieranie zdrowych warunków pracy w laboratorium: Niska waga, idealna równowaga dłoni i niskie siły operacyjne zgodnie z koncepcją Eppendorf PhysioCare.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)