Kluczowe dokumenty
EP022822225
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-8-17, non aerosol tight, (8 x 15 mL conical tubes)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022822225 (NA)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(8 x 15 mL conical tubes)
kompatybilność
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG